Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
assay
≥80% (GC)
form
solid or liquid
potency
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Verkapselung und Freisetzung von 4-Terpineol: In einer Studie wurde die Verkapselung von 4-Terpineol mit β-Cyclodextrin beschrieben, wobei der Einschlussmechanismus und die Charakterisierung zusammen mit einem durch Feuchtigkeit ausgelösten Freisetzungssystem detailliert beschrieben wurden. Dies unterstreicht sein Potenzial bei Anwendungen mit kontrollierter Abgabe (Cheng et al., 2024).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,932–0,936
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥80% (GC) | assay ≥99% | assay 90% |
| grade synthesis grade | grade - | grade technical grade |
| form solid or liquid | form powder | form - |
| bp 213-218 °C (lit.) | bp - | bp 217-218 °C (lit.) |
| vapor pressure 3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpineol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
flash_point_f
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8000-41-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8147591000 | 04022536644073 |
| 8147592500 | 04022536644080 |