Fortfahren mit
8.14720
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
Synonym(e):
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H24O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI key
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04733W2469058.18455
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
<-78 °C
mp
-
mp
-
mp
-9.2 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
188 °C/1025 hPa
bp
281-286 °C (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
bp
252 °C/1013 hPa
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814720010004027269144616
814720002504022536422527