Fortfahren mit
8.14667
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
Synonym(e):
(2-Bromoethyl) ethyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.02
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
209-763-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
bp
125-127 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 21 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCOCC
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3822051.0702695254
assay
≥95.0% (GC)
assay
90%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥95% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
density
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
125-127 °C/1013 hPa
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814667002504027269069827