Fortfahren mit
8.14662
Glycolsäure
(70% solution in water) special quality
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 736,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.190,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
27.5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
0.5 (20 °C, 700 g/L in H2O)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
10 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Nachhaltiges Recycling von Polyethylenterephthalat: Yang J. et al. diskutieren das Recycling und das Upcycling von Polyethylenterephthalat über biotische und abiotische Wege und konzentrieren sich dabei auf nachhaltige Praktiken, die zur Klimaneutralität beitragen. Diese Forschungsergebnisse liefern Einblicke in umweltfreundliche chemische Prozesse, zu denen auch die Verwendung von Glycolsäure gehört (Yang et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 69,0 - 74,0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,260 - 1,280
Schwermetalle (als Pb): ≤ 3 ppm
Brechungsindex (n 20°/D): 1,410 - 1,415
pH-Wert: 0,0 - 1,0
Farbzahl (Hazen): ≤ 1,478 – 1,482
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.141868.041041.04106
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
pH
0.5 (20 °C, 700 g/L in H2O)
pH
0.1 (25 °C in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
vapor pressure
27.5 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
10.8 hPa ( 80 °C)
vapor pressure
10.8 hPa ( 80 °C)
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
1.262 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 25 °C
density
1.49 g/cm3 at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814662902604027269144357
814662500004022536420646
814662100004022536420639