Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,60 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
240-837-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.5% (GC)
€ 49,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.5% (GC)
bp
114 °C/19 hPa
mp
32-35 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JFTPIEHHCQPVCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c