Fortfahren mit
8.14538
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-430-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 33,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
transition temp
flash point 110 °C
solubility
54 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814538100004022536416694
814538000504022536416670
814538025004022536416687