Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 € 147,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4ClNaO3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.56 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
239-508-4
€ 147,00
Listenpreis€ 196,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
solubility
100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCl.O
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8145010050 | 04022536415758 |