The particle size of this product is not determined.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,40 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 € 185,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Sm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.36
UNSPSC Code:
12141612
EC Index Number:
231-128-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
mp
1072 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form (granules) | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
| mp 1072 °C | mp 1074 °C (lit.) | mp 1074 °C (lit.) | mp 2325 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Samarium
signalword
Warning
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react. 3
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8144790010 | 04027269064525 |
| 8144790001 | 04022536415109 |
-
Bonjour. J'aurais aimé connaître la granulométrie de la poudre de samarium ref 8.14479 (quel diamètre de particules moyen). Merci.