Fortfahren mit
8.14324
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.09
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-672-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 57,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1944099233709743
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
-43 °C
mp
-
mp
-
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
bp
79 °C/1013 hPa
bp
79 °C (lit.)
bp
79 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814324001004022536411972
814324010004027269055783