Fortfahren mit
8.14223
Imidazol
for synthesis
Synonym(e):
Imidazol, Glyoxalin, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.740,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-019-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
256 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.003 hPa ( 20 °C)
€ 26,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
transition temp
flash point 145 °C
solubility
633 g/L
density
1.233 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals the regulatory mechanisms of flavonoid and alkaloid biosynthesis in the new and old leaves of Murraya tetramera Huang: In dieser Studie werden die biochemischen Signalwege in Murraya tetramera untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen Flavonoiden und Alkaloiden liegt, zu denen Imidazol-basierte Verbindungen gehören können (Zhou et al., 2024).
  • Unraveling the complex nexus: Interplay of volatile compounds, free amino acids, and metabolites in oat solid state fermentation: Erläutert die Rolle verschiedener Biochemikalien, einschließlich potenziell Imidazol, in der Fermentation von Hafer und liefert Einblicke in die Lebensmittelwissenschaft und Biochemie (Sun et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Imidazol-Liganden bei der PET-Bildgebung, was zu modernen Verfahren in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik beiträgt (Tada et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 88 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 91 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD044792527I2399
grade
synthesis grade
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
633 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
bp
256 °C/1013 hPa
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf