Fortfahren mit
8.14145
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 17,90
€ 13,42
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HSCH2COOCH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-653-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 13,42
Listenpreis€ 17,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
potency
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
137-139 °C/2 hPa
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(=O)OCCOC(=O)CS
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
InChI key
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.188478.07480296791
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
137-139 °C/2 hPa
bp
240 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
-
potency
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
5111 mg/kg LD50, oral (Rat), 1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814145010004022536407814