Fortfahren mit
8.14114
Saccharin sodium salt dihydrate
for synthesis
Synonym(e):
Saccharin sodium salt dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4NNaO3S · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-886-1
NACRES:
NA.22
€ 39,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
14200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point >200 °C
solubility
1000 g/L
bulk density
600‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Saccharin Anion in Zn2+ Electrochemistry: Investigates the role of saccharin sodium in enhancing the performance of zinc anodes in batteries, highlighting its potential in electrolyte modification for better energy storage solutions (Xi et al., 2021).
  • Behavioral Responses to Saccharin Mixtures in Chicks: Examines the preferences of chicks for saccharin mixed with quinine, contributing to sensory science and flavor enhancement research (Yoshida et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Water (K. F.): 13.0 - 15.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin sodium salt dihydrate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814114010004022536407180
814114100004022536407197