Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
213-721-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
>280 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=[c]1[nH]c(cc(n1)N)N
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
InChI key
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 85% | assay - | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp >280 °C | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8140370025 | 04022536405261 |