Fortfahren mit
8.14032
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
Synonym(e):
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(H2NCO)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
EC Index Number:
215-926-2
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Form:
crystals
form
crystals
mp
155-157 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814032005004022536405117