Fortfahren mit
8.08915
Zirkonium(IV)acetylacetonat
for synthesis
Synonym(e):
Zirkonium(IV)acetylacetonat, Tetrakis(2,4-pentandionato)zirkonium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirkonium(IV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O8Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.66
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
241-510-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 86,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
mp
189-192 °C
solubility
14 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neuer metallorganischer Zirconium(IV)-Komplex: Eine Vorstufe für nano-strukturiertes ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
  • Zirconium(IV)acetylacetonat als ringöffnender Initiator: Vermittlung der einstufigen Synthese biologisch abbaubarer Polysäuren (P Dobrzyński et al., 2019).
  • Erkenntnisse zum Zerfall mittels Synchrotron-Strahlung: Bildung von flüchtigen Zr-Zwischenprodukten (S Grimm et al., 2022).
  • Polymer-Solarzellen mit hoher Leistung: Einsatz von Zirconium-acetylacetonat-Film als Kathodenpufferschicht (Z Tan et al., 2014).
  • Herstellung von Zirconiumoxid-Nanofasern: Elektrospinning und Kalzinierung mit Zirconium-acetylacetonat als Vorstufe (VV Rodaev et al., 2019).
Analysis Note
Assay (ex Zr): ≥ 98,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 187 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 192 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3380019188498.08305
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
189-192 °C
mp
-
mp
2700 °C (lit.)
mp
200 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bulk density
500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
500 kg/m3
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirkonium(IV)acetylacetonat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808915010004022536402031