Fortfahren mit
8.08326
4-Toluensulfonylchlorid
for synthesis
Synonym(e):
4-Toluensulfonylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 613,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.65
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-684-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 38,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
transition temp
flash point 128 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neurophysiologische Forschung an Rezeptoren von Neurotransmittern: Einsatz von Dopamin-D4-Hydrochlorid-Lösung in Studien zur Untersuchung der postsynaptischen Hemmung GABAerger Ströme durch Dopamin-D4-Rezeptoren im Globus pallidus von Mäusen (Shin et al., 2003).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 66 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 70 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6647748.06772132004
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
67 °C
mp
93-97 °C
mp
75 °C
mp
103-108 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
262.4 °F
flash_point_c
128 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808326902504022536713922
808326500004027269995942
808326025004022536399553
808326100004022536399560