Fortfahren mit
8.08315
p-Toluidin
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminotoluol, 4-Methylanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-403-1
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471281
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
899 °F
potency
336 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.6 %
dilution
(for synthesis)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optical, mechanical, and electrical properties of organic nonlinear optical p-Toluidine p-Toluenesulfonate single crystal: This study describes the growth and properties of p-Toluidine p-Toluenesulfonate crystals, focusing on their potential in nonlinear optical applications. (S Sagadevan, P Murugasen, 2014).
  • Enhanced Oxidation of p-Toluidine Using Supported Zeolite Nanoparticles: The research explores the oxidation of p-toluidine by hydrogen peroxide with zeolite-supported magnetite, highlighting improvements in reaction efficiency. (KH Alharbi et al., 2023).
  • Characterization of physical, thermal, and spectroscopic properties of biofield energy treated p-phenylenediamine and p-toluidine: This study evaluates changes in the properties of p-toluidine due to biofield energy treatment, with implications for industrial applications. (MK Trivedi et al., 2015).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 43 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 46 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-49-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)