Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.31
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
201-081-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
265 °C
potency
7280 mg/kg LD50, oral (Rat), 9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.53-15 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 38 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8082760500 | 04022536929187 |
| 8082760100 | 04022536399072 |