Fortfahren mit
8.08203
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
208-460-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
810 mg/kg LD50, oral (Rat), >2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
113-116 °C/8 hPa
mp
5-6 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808203025004022536398105
808203010004022536398099
Questions
  1. How to convert to 1234 tetra hydro 2 napthalenone
    1 answer
    1. This product is 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone (α-Tetralone) is an enantiomer of 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid (β-Tetralone). The requested information is not currently available.
      It may be helpful to check the available literature on this topic.