Fortfahren mit
8.08146
1-Tetradecanol
for synthesis
Synonym(e):
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.39
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-000-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 34,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
240 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
transition temp
flash point 145 °C
density
0.8 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
293.0 °F
flash_point_c
145 °C
hcodes
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808146905004022536872247
808146010004022536397580
808146100004022536397597