Fortfahren mit
8.07471
Polyphosphorsäure
greener alternative
for synthesis
Synonym(e):
Polyphosphorsäure, PPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[P(OH)(O)O](n)H
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
232-417-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
83-87% P2O5 basis (acidimetric)
Form:
viscous liquid
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
assay
83-87% P2O5 basis (acidimetric)
form
viscous liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
530 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
density
2.06 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)O.[p]21[o][p]([o][o]2)[o][o]1
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
InChI key
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorsäure (PPA) ist eine starke Mineralsäure, die Orthophosphorsäure und lineare Phosphorsäuren kombiniert. Sie wird aufgrund ihrer leistungsstarken Dehydrierungseigenschaften, der geringen Nukleophilie des Phosphorsäuremediums, der guten Lösekraft, der relativ milden Acidität und des geringen Oxidationspotenzials in der organischen Synthese verbreitet eingesetzt. Obwohl PPA eine signifikant schwächere Säure als H2SO4 ist, zeigt sie eine 100%ige Dehydrierungsrate.
Application
Polyphosphorsäure (PPA) kann als Reagens für Folgendes eingesetzt werden:
  • Bei Acylierungs- und Alkylierungsreaktionen.
  • Für die Synthese von aromatischen Verbindungen mittels Cyclisierung von aromatischen Säuren, Estern, Ketonen, Aldehyden, Acetalen, Alkoholen und Alkenen.
  • Bei der Bischler−Napieralski-Reaktion zum Erzeugen eines Isochinolin-Ringsystems aus Phenethylformamiden.
  • Zum Herstellen von in Position 2 substituierten Indolen aus Hydrazonen mittels Indol-Synthese nach Fisher.
  • Zur Umwandlung von Oximen zu Amiden mittels Beckmann-Umlagerung.
PPA kann auch als Katalysator für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Anilinderivate mittels Lossen-Umlagerung von aromatischen Carbonsäuren mit Nitromethan.
  • Amide durch Hydrolyse von Nitrilen.
  • Dimethylcarbonat (DMC) aus Harnstoff und Methanol.
  • Benzofurane durch Cyclisierung von α-Phenoxyketonen.
PPA wird für verschiedene organische Umwandlungen auch mit anderen Reagenzien verwendet. Zum Beispiel:
  • PPA/Ethanthiol-Mischung kann verwendet werden, um ein Epoxid selektiv zu einem bis-Epoxysteroid öffnen.
  • PPA/POCl3-Katalysatormischung wird zur Umwandlung von tertiären Alkoholen zu den entsprechenden Chloriden verwendet.
  • PPA/Essigsäure wird zur Synthese von nonenolisierbaren β-Diketonen verwendet.
  • PPA/Kaliumiodid-Mischung wird zum Konvertieren von primärem Methylether zu einem primären Alkyliodid verwendet.
  • PPA/Salpetersäure-Katalysatormischung wird für Nitrierungsreaktionen verwendet und ist weniger gefährlich als Ac2O/HNO3-Mischungen.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, berechnet als P₂O₅): 83,0–87,0 %
Aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs kann das Produkt fest, flüssig, eine erstarrte oder unterkühlte Schmelze sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
208213398608215112
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
assay
83-87% P2O5 basis (acidimetric)
assay
115% H3PO4 basis
assay
~105% H3PO4 basis
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
crystals or chunks, flakes
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-20 °C
mp
-
mp
16 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyphosphorsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf