Fortfahren mit
8.07347
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Synonym(e):
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
€ 42,82
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 731,00
€ 548,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl4Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-645-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38191307
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
587 g/L
€ 42,82
Listenpreis€ 57,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Level
form
powder
potency
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
587 g/L
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI key
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
520640379840206113
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder and chunks
solubility
587 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807347000104022536395142
807347810004027269278649
807347000504027269070717