Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Level
autoignition temp.
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
250 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8073390001 | 04022536395036 |
| 8073390005 | 04022536395043 |