Fortfahren mit
8.07331
Pentaerythritol
for synthesis
Synonym(e):
Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C(CH2OH)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-104-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 33,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
490 °C
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.5-4.5 (35 °C, 100 g/L in H2O)
bp
276 °C/40 hPa
mp
256-258 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChI key
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of a Polymeric Phosphoramide Flame-Retardant and Its Effect on the Flame-Retardant Properties of Epoxy Resin: This study focuses on the synthesis of pentaerythritol bisphosphonate (PCS) and its application in improving the flame-retardant properties of epoxy resin (H Wang et al., 2024).
  • Integrated Data Modeling and Biological Evaluation of PEGylated Konjac Gum-Rosin Pentaerythritol Polymeric Nanocomposites: Development of antimicrobial agents using pentaerythritol in polymeric nanocomposites (A Yildiz et al., 2024).
  • Re-examination of the intumescence mechanism of ammonium polyphosphate/pentaerythritol/zeolite 4A: Analysis of fire-retardant formulation efficiency in polyolefins (M Caron et al., 2024).
Analysis Note
Assay (NMR): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 255 °C
Melting range (upper value): ≤ 261 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.14810236241P4755
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
256-258 °C
mp
208-218 °C
mp
253-258 °C (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
bp
276 °C/40 hPa
bp
-
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
form
crystals
form
powder
form
-
form
powder
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaerythritol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807331010004022536394879
807331100004022536394886