Fortfahren mit
8.07325
Piperazin, wasserfrei
for synthesis
Synonym(e):
Piperazin, wasserfrei, Diethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-808-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
15 hPa ( 50 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 8300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
12 (20 °C, 150 g/L in H2O)
mp
107-111 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCNCC1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Verbesserung von Polyamid-Nanofiltrationsmembranen: Piperazin wasserfrei wurde verwendet, um Polyamid-Nanofiltrationsmembranen zu verfeinern, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Porengrößenverteilung durch ein einstufiges Polymerisationsverfahren mit mehreren Grenzflächen lag. Diese Methode verbessert die Antifouling-Fähigkeiten der Membran erheblich, was für Anwendungen in der Wasseraufbereitung und chemischen Trennung wichtig ist (Liu et al., 2022).
  • Ultraschallsynthese stabiler ölgefüllter Mikrokapseln: Diese Studie untersucht die Ultraschallsynthese von ölgefüllten Mikrokapseln unter Verwendung von thioliertem Chitosan, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Derivaten wie ᴅʟ-N-Acetylhomocysteinthiolacton für verbesserte Stabilität und funktionelle Eigenschaften. Sie ermöglicht Einblicke in fortschrittliche Mikroverkapselungstechniken, die für pharmazeutische und industrielle Anwendungen relevant sind (Quelle).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 109 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 112 °C
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.438401.02791P45907
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% dry basis (iodometric)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.60 g/cm3 at 20 °C
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
PowerPoint Template
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807325100004022536394848
807325902504027269021726
807325000504022536394824
807325500004022536899855
807325025004022536394831