Fortfahren mit
8.07110
Palladium(II) chloride
59% Pd, anhydrous, for synthesis
Synonym(e):
Palladium(II)-chlorid (59 % Pd), Palladiumdichlorid, Salzsäure-Palladiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.070,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.420,00
€ 4.065,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.33
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-596-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palladium(II)-chlorid (59 % Pd), anhydrous, for synthesis
Quality Level
form
powder
potency
2704 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.15 (20 °C, 30 g/L in H2O)
solubility
insoluble 55.6 g/L
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pd+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of free and reversibly-bound sulfite in selected foods by high-performance liquid chromatography with fluorometric detection: Diese Studie beschreibt eine Methode zur Bestimmung der Sulfit-Konzentrationen in Lebensmitteln, was zum Verständnis der Auswirkungen von Sulfiten auf Umwelt und Gesundheit beiträgt, einschließlich der Auswirkungen von Formaldehyd-Natriumbisulfit-Addukten (Chan et al., 2008).
Analysis Note
Gehalt (ICP-OES): ≥ 99,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7605014814205885
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
2704 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
2.15 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium(II)-chlorid (59 % Pd)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807110000104022536394084
807110005004027269990916
807110000504022536394091
807110850004027269278281
807110001004022536394107