Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.52
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-170-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
106 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.6-11.9 % (v/v)
bp
80 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
transition temp
flash point 6.5 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CC
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Propionylchlorid in der Krebsforschung: Propionylchlorid wird bei der Synthese neuartiger Quinazolinonacetamide verwendet, die auf ihre Antikrebseigenschaften untersucht werden (Hakim et al., 2022).
- Propionylchlorid in antibakteriellen Wirkstoffen: Verwendung bei der Synthese von nicht-phenolischen Diarylheptanoiden zur Untersuchung ihrer antibakteriellen Aktivität (Demir et al., 2020).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,057 - 1,059
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,057 - 1,059
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionylchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8070630500 | 04022536393612 |
| 8070630100 | 04022536393605 |