Fortfahren mit
8.07027
1,2-Propylenoxid
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Propylenoxid, 1,2-Epoxypropan, Methyloxiran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-879-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 31,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
585 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
380 mg/kg LD50, oral (Rat), 1245 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-36 % (v/v)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
kinematic viscosity
0.37 cSt(20 °C)
mp
-112 °C
transition temp
flash point -38 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1C(C1)C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Verbesserte Poly(propylencarbonat)-Synthese: Es wurden verbesserte Poly(propylencarbonat)-Materialien durch einen Ein-Topf-Syntheseprozess aus Kohlendioxid, Propylenoxid und einem Carbonsäuredianhydrid entwickelt, wodurch signifikante Verbesserungen der Streckgrenze erzielt wurden, wenn das Zufuhrmolverhältnis von Dianhydrid zu Propylenoxid erhöht wurde (X Chen et al., 2018).
  • Copolymerisation mit Kohlendioxid: Eine Studie zur Copolymerisation und Terpolymerisation von Kohlendioxid/Propylenoxid/Phthalsäureanhydrid unter Verwendung eines Cobalt-Salen-Komplexes zeigte eine effiziente Synthese ohne Bildung von Etherbindungen (JY Jeon et al., 2014).
  • Polymerarchitektur: Bei der Synthese von Poly(ethylenoxid), Propylenoxid und anderen Alkylenoxiden wurden innovative Polymerarchitekturen untersucht, die neuartige Biokonjugationstechniken umfassen (J Herzberger et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,828–0,832
Identität (IR): entspricht
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)