Fortfahren mit
8.06806
2-Nitrotoluene
for synthesis
Synonym(e):
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(NO2)C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
UNSPSC Code:
12352102
EC Index Number:
201-853-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
oil
autoignition temp.
420 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 95 °C
solubility
0.65 g/L (experimental)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
88-72-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806806100004022536391434
806806010004022536391427