Fortfahren mit
8.06766
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
4-Nitrobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(NO2)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.12
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
209-084-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 52,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
4700 mg/kg LD50, oral (Rat), 16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChI key
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.417138.20890130176
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥91.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
crystals
form
-
mp
101-104 °C
mp
183 °C (decomposition)
mp
68-71 °C
mp
103-106 °C (lit.)
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806766010004022536391168
806766002504022536391151