Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,60 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
207-529-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
potency
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
205 °C/15.6 hPa
mp
61-65 °C
transition temp
flash point 195 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2N
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChI key
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 200 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8062060500 | 04022536622149 |
| 8062060100 | 04022536389929 |