Fortfahren mit
8.06189
Malononitrile
for synthesis
Synonym(e):
Malononitrile, Malonodinitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.06
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-703-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365 °C
potency
350 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
32-34 °C
transition temp
flash point 112 °C
solubility
133 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChI key
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1407690414C89803
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (calculated, GC, KF)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
133 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
liquid crystal
bp
220 °C/1013 hPa
bp
220 °C (lit.)
bp
220 °C (lit.)
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malononitrile
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup