Fortfahren mit
8.06064
Iodmethan
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Iodmethan, Methyliodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,70
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 786,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
969135
MDL number:
€ 72,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 540 hPa ( 25 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
41-43 °C (lit.), 42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C, −64 (lit.)
solubility
8.66 g/L
density
2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
stabilisiert mit Silber zur Synthese
Application
Iodmethan (stabilisiert mit Silber) zur Synthese. CAS 74-88-4, pH 5,2 (H₂O, 25 °C).
Preparation Note
Bei unter +30 °C lagern.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%):≥ 99,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
289566PHR3504IX0185
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
-
potency
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
potency
-
potency
-
potency
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.5%
assay
-
assay
≥98% (GC)
solubility
8.66 g/L
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
density
2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodmethan
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
74-88-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806064005004022536389004
806064025004022536389011
806064100004022536389028
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf