Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,10 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-312-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 34,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.026 hPa ( 40 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
265 °C
potency
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
transition temp
flash point 137 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI key
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8058511000 | 04022536387741 |
| 8058510100 | 04022536387734 |