Fortfahren mit
8.05340
1-Chlorododecane
for synthesis
Synonym(e):
1-Chlorododecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.78
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-981-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
<0.007 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI key
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorododecane
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805340010004022536386898
805340100004022536386904