Fortfahren mit
8.04918
Kalium-tert-butylat
greener alternative
for synthesis
Synonym(e):
Kalium-tert-butylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-740-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
water: soluble (Hydrolysis, (rigorous decomposition))
€ 54,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
synthesis grade
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
483 °C
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
256-258 °C
solubility
water: soluble (Hydrolysis, (rigorous decomposition))
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Kalium-tert-butylat (Kalium-tert-Butoxid) ist eine starke nicht nukleophile Alkoxidbase in der organischen Chemie. Kalium-tert-butylat katalysiert die Reaktion von Hydrosilanen und heterocyclischen Verbindungen zur Erzeugung von Silylderivativen. Es wird für die Katalyse der Michael-Additionsreaktion, der Ramberg-Baecklund-Reaktion und der Pinacol-Umlagerung eingesetzt.[1]
Application
Kalium-tert-butylat wird für die Katalyse der Michael-Additionsreaktion verwendet.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %(m)
Freies KOH: ≤ 1 %(m)
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
328650659878156671
form
powder
form
liquid
form
solid
form
solid
solubility
water: soluble (Hydrolysis, (rigorous decomposition))
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble, water: soluble (Hydrolysis, (rigorous decomposition))
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
sublimed grade
grade
reagent grade
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of N-substituted quaternary carbon centers through KO t-Bu-catalyzed aza-Michael addition of pyrazoles to cyclic enones
Yoon S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 20(42), 8313-8322 (2022)
Anton A Toutov et al.
Nature, 518(7537), 80-84 (2015-02-06)
Heteroaromatic compounds containing carbon-silicon (C-Si) bonds are of great interest in the fields of organic electronics and photonics, drug discovery, nuclear medicine and complex molecule synthesis, because these compounds have very useful physicochemical properties. Many of the methods now used
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804918250004022536779881
804918010004022536386584
804918025004022536386591