Fortfahren mit
8.04786
1-Iodobutane
for synthesis
Synonym(e):
1-Iodobutane, Butyl iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,70
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-824-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 79,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
18.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804786025004022536386102
804786010004022536386096