Fortfahren mit
8.04726
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
207-665-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
€ 99,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
>550 °C
mp
195-198 °C
transition temp
flash point 240 °C
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C=O)cccc2
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
InChI key
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804726002504022536385792