Fortfahren mit
8.04608
Hydraziniumhydroxid
(about 100% N2H5OH) for synthesis
Synonym(e):
Hydraziniumhydroxid, Hydrazinhydrat, Hydrazinmonohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
€ 90,10
55 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.680,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H4N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
206-114-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
€ 31,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.4-99 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
120.5 °C/1013 hPa
mp
-51.7 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]N.[O-H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraziniumhydroxid (N2H4.H2O) kann als Reduktionsmittel zur Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Magnetische Nickel-Nanopartikel durch einen Polyol-Prozess mit Nickelacetat als Vorläufer.
  • Cu@Cu2O Kern-Schale-Nanopartikel mittels eines chemischen Reduktionsverfahrens mit CuSO4.5H2O als Vorläufer.
Es kann auch als Reaktant zum Herstellen von Folgendem verwendet werden:
2H-Indazolo[2,1-b]phthalazin-1,6,11(13H)-trion-Derivate durch eine mit Ce(SO4)2·4H2O katalysierte Kondensationsreaktion mit Phthalsäureanhydrid, aromatischen Aldehyden und Dimedon.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.046038.0460453847
form
liquid
form
solid
form
solution
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
mp
-51.7 °C
mp
254 °C (decomposition)
mp
-60 °C
mp
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
flash_point_c
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7803-57-8
CAS No.
7803-57-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Synthesis and characterization of ferromagnetic nickel nanoparticles
Altincekic, TG, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 25(8), 2771-2775 (2012)
Synthesis and characterization of Cu@ Cu2O core shell nanoparticles prepared in seaweed Kappaphycus alvarezii Media
Khanehzaei H, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 9, 8189-8198 (2014)
A rapid, one-pot, four-component route to 2H-indazolo [2, 1-b] phthalazine-triones
Mosaddegh E and Hassankhani A
Tetrahedron Letters, 52(4), 488-490 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804608025004022536385709
804608100004022536385716
804608905504022536385723