Fortfahren mit
8.04393
1-Hexanol
for synthesis
Synonym(e):
n-Hexylalkohol, Hexylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-852-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969167
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
156-157 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 25.6 °C)
€ 26,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
559 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
kinematic viscosity
3.64 cSt(40 °C)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
transition temp
flash point 60 °C
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Schnelle Synthese und Regulation der photolumineszierenden Eigenschaften von Kohlenstoff-Quantenpunkten: Die Autoren beschreiben die Verwendung von 1-Hexanol als Vorstufe bei der Synthese von Kohlenstoff-Quantenpunkten, was sich auf ihre photolumineszierenden Eigenschaften auswirkt (Y Li et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,818–0,819
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804393902004022536751177
804393010004022536384870
804393100004022536384887
804393250004022536384894