Fortfahren mit
8.04166
2-Bromophenol
for synthesis
Synonym(e):
2-Bromophenol, 2-Bromo-1-hydroxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-432-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
bp
195 °C
mp
5 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.02253750778B75808
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
5 °C
mp
7 °C
mp
96-103 °C
mp
61-64 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
bp
195 °C
bp
174 °C/1013 hPa
bp
-
bp
235-236 °C (lit.)
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804166999904027269034306
804166002504027269035587