Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,10 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,30 € 70,72 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,5-(CH3)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-461-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 26,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.208 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
mp
75 °C
transition temp
flash point 80-95 °C
solubility
slightly soluble 3.54 g/L
density
0.9 g/cm3 at 75 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8037710005 | 04022536383187 |
| 8037710250 | 04022536383194 |