Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6Br2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.92
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-030-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
powder
autoignition temp.
550 °C
potency
250 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
solubility
1 g/L
density
1.00 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI key
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8036000250 | 04022536382562 |