Fortfahren mit
8.03525
Dimethylcarbonat
greener alternative
for synthesis
Synonym(e):
Dimethylcarbonat, DMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
210-478-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
90 °C/1016 hPa
Vapor pressure:
53 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
53 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
458 °C
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.22-12.87 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for synthesis)
bp
90 °C/1016 hPa
mp
0.5-4.7 °C
transition temp
flash point 16.7 °C
solubility
139 g/L
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wird als umweltverträgliche Chemikalie verwendet. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Application
  • Unraveling the Irreversible Storage of Dimethyl Carbonate-Solvated Hexafluorophosphate Anions in Graphite Electrode: Diese Studie untersucht die irreversiblen Speichermechanismen von Dimethylcarbonat in Graphitelektroden, die für die Verbesserung elektrochemischer Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Liu et al., 2024).
  • Electronic interaction between dimethyl carbonate and Li(+) studied by attenuated total reflectance far-ultraviolet spectroscopy: Diese Forschungsarbeit liefert Erkenntnisse über die elektronischen Wechselwirkungen von Dimethylcarbonat mit Lithium-Ionen, die wichtig für die Entwicklung besserer Elektrolyte in der Batterietechnologie sind (Sato et al., 2024).
  • Glycerol carbonate synthesis via transesterification of enriched glycerol and dimethyl carbonate using a Li-incorporated MCM-41 framework: Dieser Artikel befasst sich mit der Synthese von Glycerincarbonat durch Umesterung und hebt die Rolle von Dimethylcarbonat in grünen Chemieanwendungen hervor (Jitjamnong et al., 2024).
  • Dimethyl carbonate as a green alternative to acetonitrile in reversed-phase liquid chromatography. Part II: Purification of a therapeutic peptide: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von Dimethylcarbonat als nachhaltige Lösungsmittelalternative bei den Prozessen zur Aufreinigung pharmazeutischer Verbindungen untersucht (Bozza et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,068–1,070
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
80994251712713259
grade
synthesis grade
grade
battery grade
grade
anhydrous
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
solubility
139 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
expl. lim.
4.22-12.87 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
4.22-12.87 % (lit.)
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylcarbonat
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803525100004022536381633
803525010004022536381626
803525250004022536381640