Fortfahren mit
8.03503
N,N-Dimethyltrimethylenediamine
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethyltrimethylenediamine, 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
35 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 706,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2N(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-680-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 28,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
17 hPa ( 30 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.3-12.35 % (v/v)
pH
12.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
132-140 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCN)(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
InChI key
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and Characterization of Ruthenium Metal Complexes of Polydentate Pyridine-based Ligands: Describes the behavior of platinum complexes with N,N-Dimethyltrimethylenediamine as ligands, focusing on their binding properties (D MAPOLELO et al., ResearchGate).
  • New Water-Soluble Poly (propylene imine) Dendrimer Modified with 4-Sulfo-1, 8-naphthalimide Units: Discusses the acquisition of N,N-Dimethyltrimethylenediamine for use in dendrimer synthesis, contributing to enhanced sensing properties (AI Said et al., MDPI Sensors, 2023).
  • Electrocatalytic hydrogen production and carbon dioxide conversion: Mentions the use of N,N-Dimethyltrimethylenediamine in preparing metal complexes for catalysis (S Sengupta et al., Polyhedron, 2020).
  • Viscosities and deviations in viscosity of tert-butanol with various amines: Includes study on solutions of N,N-Dimethyltrimethylenediamine, exploring its effects on viscosity (FI Chowdhury et al., Journal of Molecular Liquids, 2014).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.14100D145009308110
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
<-50 °C
mp
-60 °C
mp
-
mp
-
bp
132-140 °C/1013 hPa
bp
168-171 °C
bp
133 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup