Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,90 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 € 218,25 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.68 hPa ( 21 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
350 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
173.4 °C/1000 hPa
mp
155-158 °C
transition temp
flash point 62.2 °C
solubility
400 g/L
density
1.14 g/cm3 at 25 °C
bulk density
800 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Biokompatible Polymer-Verbundwerkstoffe: Die Forschungsergebnisse zeigen die Entwicklung einer reaktiven Kompatibilitätsmethode unter Verwendung von 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan als Katalysator für die Herstellung von Polymilchsäure/Poly(butylenadipat-co-terephthalat)/thermoplastischen ternären Stärke-Biokompositen. Dieser Ansatz verbessert deutlich die mechanischen Eigenschaften und die biologische Abbaubarkeit der Verbundwerkstoffe und eignet sich daher für umweltfreundliche Anwendungen in der Verpackungs- und Automobilindustrie (Fang et al., 2024).
- Cobalt-Einzelatom-Katalysatoren: Forschungsarbeit zur Entwicklung von Cobalt-Einzelatom-Katalysatoren, die in einem metallorganischen Gerüst unter Verwendung von 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan eingekapselt sind. Dieser Katalysator zeigt außergewöhnliche Wirksamkeit bei der Sauerstoffreduktionsreaktion, die für Energieumwandlungstechnologien wie Brennstoffzellen und Metall-Luft-Batterien wichtig ist (Gao et al., 2024).
- Moderne Analyseverfahren: Studie zur Verwendung von 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan in fortschrittlichen Derivatisierungsverfahren zur Analyse von Nowichok-Wirkstoffen in biologischen Flüssigkeiten unter Verwendung von LC-MS. Diese Forschung liefert Beiträge zur Forensik und zur Erkennung chemischer Kampfstoffe und bietet robuste Methoden für Notfallmaßnahmen und die öffentliche Sicherheit (Yamaguchi et al., 2023).
Analysis Note
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
144.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.2 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8034560250 | 04022536380988 |
| 8034561000 | 04022536380995 |
| 8034560100 | 04022536380971 |