Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.017 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
505 °C
potency
73 mg/kg LD50, oral (Rat), 650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
38 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility 38 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.26 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 99 °C | mp 138-143 °C (lit.) | mp 149-150 °C (lit.) | mp 97-99 °C (lit.) |
| autoignition temp. 505 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
95-80-7
95-80-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8032690250 | 04022536380209 |
| 8032690005 | 04022536380193 |
| 8032691000 | 04027269003425 |