Fortfahren mit
8.03259
Diphenylacetonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
201-662-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
21.3 hPa ( 190 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
potency
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
175-177 °C/15 hPa
mp
72-75 °C
transition temp
flash point 120 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI key
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06437B4856248835
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (silver nitrate titration)
assay
99%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
mp
72-75 °C
mp
563 °C
mp
65-67 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
175-177 °C/15 hPa
bp
1496 °C/1013 hPa
bp
297-298 °C (lit.)
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803259010004022536380056