Fortfahren mit
8.03235
N,N-Dimethylacetamid
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethylacetamid, Essigsäuredimethylamid, DMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-826-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
165-166 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.76 hPa ( 20 °C)
€ 65,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylacetamid (DMAc) ist ein mit Wasser mischbares organisches Lösungsmittel, das bei der Synthese von Styrol, Vinylharz, linearem Polyester, Acrylfasern, Kunststoff, Pestiziden und Kunstleder eingesetzt wird. Es ist an Dehydrierungs-, Dehydratisierungs-, Halogenierungs- und Deprotonierungsreaktionen sowie reduktiver Carbonylierung von Übergangsmetallen beteiligt. Es kann auch als Katalysator, Promotor, Halogen-/Alkoxy- oder Hydroxy-/Halogen-Austauschvermittler, Reduktionsmittel und Quelle für die Base verwendet werden.
Application
N,N-Dimethylacetamid wird wie folgt als Lösungsmittel verwendet:
  • Bei der Synthese von Poly(amid-hydrazid)–Graphen-Verbundstoffen.
  • Bei der Synthese von N,N′-1,2-Ethandiylbis-(4-hydroxy-pentanamid)- und 4-Hydroxy-N-(2- hydroxyethyl)-pentanamid-basierten Polyurethanen in Gegenwart eines Triethylamin-Katalysators.
Features and Benefits
N,N-Dimethylacetamid hat :
  • Eine hohe Lösekraft für viele Substrate. 
  • Eine hohe Kapazität, Anionen zu solvatisieren.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,940–0,942
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D137510RTC000104PHR2110
grade
synthesis grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
solubility
soluble >1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
pictograms
Health hazardExclamation mark
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf