Fortfahren mit
8.03226
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Dichlorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,40
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,4-(Cl)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-400-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
173-175 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.8 hPa ( 20 °C)
€ 34,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.8 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
>500 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
0.08 g/L
density
1.23 g/cm3 at 70 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-46-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803226100004022536379449
803226250004022536379456
803226010004022536379432